Documenti fondamentali
40242
Sigma-Aldrich
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
Scegli un formato
25 ML
CHF 96.80
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 96.80
About This Item
Formula condensata:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.93
Beilstein:
5240407
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
P. ebollizione
291-293 °C
Densità
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)