Key Documents
402397
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3