Documenti fondamentali
402303
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)