Documenti fondamentali
402230
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,7-dimethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc2C(=O)c3cc(C)ccc3Oc2nc1C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-8-4-5-14-12(6-8)15(19)13-7-11(10(3)18)9(2)17-16(13)20-14/h4-7H,1-3H3
XUDCPGKZAWCMIA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)