402176
6,8-Dibromo-3-formylchromone
99%
Sinonimo/i:
6,8-Dibromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=COc2c(Br)cc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C10H4Br2O3/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-4H
XTEURQCXJDIUCR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges