Documenti fondamentali
401978
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
Sinonimo/i:
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Punto di fusione
224-226 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)