Documenti fondamentali
401749
Sigma-Aldrich
Methyl exo-2,3:4,6-di-O-benzylidene-α-D-mannopyranoside
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]3O[C@H](O[C@H]13)c4ccccc4)c5ccccc5
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)