Key Documents
401137
Sigma-Aldrich
Cadmium molybdate
−200 mesh
About This Item
Formula condensata:
CdMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Dimensione particelle
−200 mesh
Stringa SMILE
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)