Documenti
401013
Sigma-Aldrich
Chromium(II) selenide
About This Item
Formula condensata:
CrSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stringa SMILE
[Cr]=[Se]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3