Documenti
400742
Sigma-Aldrich
Mercury(I) iodide
99%
Sinonimo/i:
Mercurous iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Hg2I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Densità
7.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Hg][Hg]I
InChI
1S/2Hg.2HI/h;;2*1H/q2*+1;;/p-2
NDKKKEPYKOOXLG-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges