Key Documents
400696
Sigma-Aldrich
Strontium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium diiodide
About This Item
Formula condensata:
SrI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
beads
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
515 °C (lit.)
Densità
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cesium iodide AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
429384
Cesium iodide
Cesium iodide 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203033
Cesium iodide