Documenti fondamentali
40050
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylcyclohexanol
mixture of stereo isomers, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H9OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Beilstein:
2036694
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
P. ebollizione
185-186 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(C)CC(O)C1
InChI
1S/C8H16O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h6-9H,3-5H2,1-2H3
WIYNOPYNRFPWNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Dimethylcyclohexanol has been reported to be present in the essential oil from Pouteria splendens leaves by GC-MS analysis.
Applicazioni
3,5-Dimethylcyclohexanol may be used in the preparation of 1-chloro-3,5-dimethylcyclohexane.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Genus Pouteria: Chemistry and biological activity.
Silva CAM, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 19(2A), 501-509 (2009)
Long-range proton hyperfine splittings in the epr spectra of cyclohexyl and alkylcyclohexyl radicals: ring inversion in the cyclohexyl radical.
Roberts BP and Steel AJ.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 211, 2025-2029 (1992)