400467
Tantalum(V) bromide
98%, powder, -8 mesh
About This Item
Saggio
98%
Stato
powder
Dimensione particelle
-8 mesh
Punto di fusione
240 °C (lit.)
Densità
4.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?