Documenti
400408
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetic acid tetrahydrochloride hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32N4O8 · 4HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.31 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Punto di fusione
247 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCCN(CCN(CCCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H32N4O8.4ClH.H2O/c23-15(24)11-19-3-1-4-20(12-16(25)26)8-10-22(14-18(29)30)6-2-5-21(9-7-19)13-17(27)28;;;;;/h1-14H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);4*1H;1H2
UZTYHPCTDMORSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3