Documenti fondamentali
400025
Sigma-Aldrich
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)