Documenti
400009
Sigma-Aldrich
β,2-Dinitrostyrene
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-6H/b6-5+
INIQBBVYBCGEIX-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3