Documenti fondamentali
399965
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride tetrahydrate
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
About This Item
Formula condensata:
FeF2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
Stringa SMILE
O.F[Fe]F
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)