Documenti fondamentali
399507
Sigma-Aldrich
Niobium diboride
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
NbB2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
B#[Nb]#B
InChI
1S/2B.Nb
WCJIBJJSTRKWNY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)