Key Documents
399493
Sigma-Aldrich
Niobium silicide
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
NbSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
[Nb++].[Si-]#[Si-]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)