Documenti fondamentali
399426
Sigma-Aldrich
Zirconium silicide
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
ZrSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr++].[Si-]#[Si-]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)