Documenti fondamentali
398446
Sigma-Aldrich
Gold(III) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Au2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
S=[Au]S[Au]=S
InChI
1S/2Au.3S
VTGNAVADZCBOHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)