Documenti fondamentali
39832
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butene
≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Neohexene
Scegli un formato
100 ML
CHF 575.00
CHF 575.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 575.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1697101
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 575.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
6.96 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
P. ebollizione
41 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms.[1] 3,3-Dimethyl-1-butene undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst.[2] Cationic polymerization of 3,3-dimethyl-1-butene (tert-butyl ethylene) has been carried out using AlCl3catalyst in ethyl chloride solvent in the temperature range -31 to -130°C.[3]
Applicazioni
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Hexene analytical standard
Supelco
52930
1-Hexene
1-Hexene ≥99%
Sigma-Aldrich
240761
1-Hexene
2,2-Dimethylbutane analytical standard
Supelco
39730
2,2-Dimethylbutane
Cationic isomerization polymerization of 3, 3-dimethyl-1-butene.
Kennedy JP, et al.
Makromol. Chem., 79(1), 109-121 (1964)
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)
Articoli
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.