Documenti fondamentali
396729
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-2,5-Hexanediol
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
4652444
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
P. ebollizione
212-215 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of phospholanes. A building block in the synthesis of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1755-1755 (1989)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)