396532
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
≥99.5 atom % D
About This Item
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.05% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.