Key Documents
396443
Sigma-Aldrich
4′,4′′(5′′)-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.61
Beilstein:
1667522
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOc3cc(ccc3OCCOCCOc2c1)C(C)(C)C.CC(C)(C)c4ccc5OCCOCCOc6ccc(cc6OCCOCCOc5c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-29-12-16-32-24-10-8-22(28(4,5)6)20-26(24)34-18-14-30-11-15-31-23/h7-10,19-20H,11-18H2,1-6H3
ODEWVZWKIFSVMI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3