Documenti fondamentali
394971
Supelco
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for GC derivatization
Sinonimo/i:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Beilstein:
741889
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
for GC derivatization
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. eboll.
130-133 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
Altre note
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)