Documenti fondamentali
394890
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyltrimethylsilylamine
98%
Sinonimo/i:
(Diethylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.32
Beilstein:
635718
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
derivatization grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
125-126 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)