Key Documents
394270
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyrazabole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8B2Br2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cn2[BH2-]n3cc(Br)c[n+]3[BH2-][n+]2c1
InChI
1S/C6H8B2Br2N4/c9-5-1-11-7-13-3-6(10)4-14(13)8-12(11)2-5/h1-4H,7-8H2
DWRUZWSNQVHNKY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)