Documenti fondamentali
393959
Sigma-Aldrich
Retene
technical grade
Sinonimo/i:
7-Isopropyl-1-methylphenanthrene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
P. ebollizione
208 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)