393770
1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate
98%
Sinonimo/i:
BDTF
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.c1ccc2[s+]csc2c1
InChI
1S/C7H5S2.BF4/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Dibenzotetrathiafulvalene by reacting with 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene.[6]
- Substituted arylcarbenium ions by reacting with boronic derivatives.[3]
- α-(1,3-benzodithiol-2-ylidene) ketones and 1,3-benzodithiole by reacting with ketones.[7]
- 2-styryl-1,3-benzodithioles by reacting with styryl-type cobaloximes.[8]
- 2-(3-indolyl)-1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate by reacting with indole.[9]
- 2-(1,3-benzodithiol-2-ylidene)-3,5-cyclohexadien-1-ones and 4-(1,3-benzodithiol-2-ylidene)-2,5-cyclohexadien-1-ones by reacting with 2,4- and 2,6-disubstituted phenols.[10]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?