393711
2′,3′-Dideoxy-3′-fluorouridine
95%
Sinonimo/i:
3′-Fluoro-2′,3′-dideoxyuridine
About This Item
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +10.5°, c = 0.5 in 1 M NaOH
Punto di fusione
184-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1F)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O4/c10-5-3-8(16-6(5)4-13)12-2-1-7(14)11-9(12)15/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,11,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
BKIUEHLYJFLWPK-SHYZEUOFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 3′-fluoro 2′,3′-dideoxynucleoside analogs for in vitro antiviral activity studies.
- 3′-fluoro deoxyuridine monophosphate analogs as potential anti parasites.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?