Documenti fondamentali
393053
Sigma-Aldrich
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
97%
Sinonimo/i:
Bromo[(4-nitrophenyl)methyl]triphenylphosphorane, NSC 104840, NSC 617038
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].[O-][N+](=O)c1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21NO2P.BrH/c27-26(28)22-18-16-21(17-19-22)20-29(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for the synthesis of:
  • PPAR agonists derived from LXR antagonists
  • Stilbene derivatives for use in detection of nerve agents and for attaching to polymers to elicit fluorescent behavior
  • Distyrylfurans
  • Pyrethoids with insecticidal activity
  • Pyridinylidene amines with antimalarial activity
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)