Key Documents
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)