Documenti
392553
Sigma-Aldrich
Fumaramide
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH=CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)\C=C\C(N)=O