Documenti fondamentali
392332
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptenoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29FN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)