Documenti fondamentali
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyano-TEMPO
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)