Documenti fondamentali
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)