Documenti fondamentali
391158
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(chloromethyl)propane
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH2Cl)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CCl)(CCl)CCl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)