Documenti fondamentali
390895
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate hydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.06 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)