Documenti fondamentali
390577
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3Si]2CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
117 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)