Documenti
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloroiron(II)
96%
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
236 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3