Documenti fondamentali
390038
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-3,5-dihydroxy-trans-6-heptenoate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31FN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)