Documenti
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N