Documenti fondamentali
389358
Sigma-Aldrich
9-Iodophenanthrene
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 85.00
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 85.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9I
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
91-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9I/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
CBFIPOTVFMLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4