Documenti fondamentali
389005
Sigma-Aldrich
Butoxycarbonylmethyl butyl phthalate
technical grade
About This Item
Formula condensata:
2-[CH3(CH2)3O2CCH2O2C]C6H4CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical grade
Densità del vapore
11.8 (vs air)
Tensione di vapore
3.9 mmHg ( 200 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
219 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
Applicazioni
Useful poly(vinyl chloride) plasticizer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)