Documenti fondamentali
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
Sinonimo/i:
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Formula condensata:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Densità del vapore
16.2 (vs air)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−45.5 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)