388866
Brij® 93
average Mn ~357
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.26 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
average Mn ~357
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
Stringa SMILE
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?