Documenti fondamentali
386766
Sigma-Aldrich
Poly-L-arginine sulfate salt
average Mv 50,000-150,000
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
PM
average Mv 50,000-150,000
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)