Documenti
386626
Sigma-Aldrich
Aluminum 1,4,8,11,15,18,22,25-octabutoxy-29H,31H-phthalocyanine triethylsiloxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C70H95AlN8O9Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
1247.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
λmax
766 nm
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4n5[Al](O[Si](CC)(CC)CC)n6c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c7c6nc8nc(nc5c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c%10c(OCCCC)ccc(OCCCC)c8%10)c12