Documenti fondamentali
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-[3-(5-cyano-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzimidazolium hydroxide inner salt
Dye content ~90 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H32N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, ~90%
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
513 nm
Stringa SMILE
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)